主要文件
BR708132
带有循环阀的释放软管,用于Dispensette® S, Dispensette® S 有机,以及Dispensette S® 痕量分析
1,2, 5 and 10 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
PTFE
描述
coiled, with safety handle
製造商/商標名
BRAND 708132
包裝
1 ea of
長度
~800 mm
容量
1,2, 5 and 10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
PTFE, coiled, length approx. 800 mm, with safety handle.
Not suitable for HF!
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)