主要文件
BR704486
BRAND®阀座密封
PTFE, for highly volatile reagents
别名:
Dispensette®, 分液器, 瓶口分液器, 配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
NACRES:
NB.01
材料
PTFE
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 704486
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)