主要文件
BMSMW96008CM
Benchmark 8Channel manifold
8-channel, manifold
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
特點
8-channel manifold
製造商/商標名
Benchmark Scientific MW9600-8CM
一般說明
8 channel manifold for Accuris SmartWasher 96
應用
Washing microplates for ELISA assays
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)