化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5148 (lit.)
bp
82 °C/29 mmHg (lit.)
密度
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[C@H]1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C7H11Br/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-7H,1-4H2/t5-,6+,7+/m1/s1
InChI 密鑰
QXYOAWHKJRWNID-VQVTYTSYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
140.0 °F - closed cup
閃點(°C)
60 °C - closed cup