Merck
129216
Sigma-Aldrich
环己乙炔
98%
别名:
乙炔基环己烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11C≡CH
CAS号:
分子量:
108.18
Beilstein:
1815535
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4540 (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
密度
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C#CC1CCCCC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,8H,3-7H2
InChI 密鑰
SSDZYLQUYMOSAK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
环己基乙炔(乙炔基环己烷)与肝微粒体孵育时介导 NADPH 依赖性细胞色素 P-450 损失
應用
环己基乙炔(乙炔基环己烷)用于制备 [Os [(E)-CH = CHR] (= C = C = CPh2) (CH3CN) 2 (P (i) Pr3) 2] BF4 (R = Ph,Cy)
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
64.4 °F - closed cup
閃點(°C)
18 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Self-catalyzed inactivation of hepatic cytochrome P-450 by ethynyl substrates.
P R Ortiz de Montellano et al.
The Journal of biological chemistry, 255(12), 5578-5585 (1980-06-25)
Tamara Bolaño et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(12), 3965-3973 (2006-03-23)
Treatment in acetonitrile at -30 C of the hydride-alkenylcarbyne complex [OsH([triple bond]CCH=CPh2)(CH3CN)2(P(i)Pr3)2][BF4]2 (1) with (t)BuOK produces the selective deprotonation of the alkenyl substituent of the carbyne and the formation of the bis-solvento hydride-allenylidene derivative [OsH(=C=C=CPh2)(CH3CN)2(P(i)Pr3)2]BF4 (2), which under carbon monoxide