Merck
650331
Sigma-Aldrich
环戊基乙炔
90%
别名:
1-Ethynylcyclopentane, Ethynylcyclopentane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10
CAS号:
分子量:
94.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
折射率
n20/D 1.432 (lit.)
密度
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C#CC1CCCC1
InChI
1S/C7H10/c1-2-7-5-3-4-6-7/h1,7H,3-6H2
InChI 密鑰
TXVJSWLZYQMWPC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
34.0 °F
閃點(°C)
1.1 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)