等級
technical grade
品質等級
形狀
solid
mp
161-163 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1ccc2nc(N)sc2c1
InChI
1S/C9H10N2OS/c1-2-12-6-3-4-7-8(5-6)13-9(10)11-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,11)
InChI 密鑰
KOYJWFGMEBETBU-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3