Merck
683329
Sigma-Aldrich
2-氨基-6-(三氟甲基)苯并噻唑
96%
别名:
2-氨基-6-(三氟甲基)-1,3-苯并噻唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5F3N2S
CAS号:
分子量:
218.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
120-124 °C
官能基
fluoro
SMILES 字串
Nc1nc2ccc(cc2s1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3N2S/c9-8(10,11)4-1-2-5-6(3-4)14-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
InChI 密鑰
WEDYEBJLWMPPOK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)