Merck
936553
Sigma-Aldrich
(S,R,S)-AHPC-acetamido-O-PEG4-C1-acid
≥95%
别名:
(S)-19-[[(2S,4R)-4-Hydroxy-2-[[4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]carbamoyl]pyrrolidin-1-yl]carbonyl]-20,20-dimethyl-17-oxo-3,6,9,12,15-pentaoxa-18-azahenicosanoic acid, L-Prolinamide, N-(16-carboxy-1-oxo-3,6,9,12,15-pentaoxahexadec-1-yl)-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]methyl]-, (4R)-
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H50N4O11S
分子量:
722.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
ligand
VH032
品質等級
化驗
≥95%
形狀
solid (or Chunk(s))
顏色
off-white to light yellow
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C([C@@H](NC(COCCOCCOCCOCCOCC(O)=O)=O)[C@](C)(C)C)(=O)N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C=C2)C3=C(C)N=CS3)=O)C[C@@H](O)C1
InChI
1S/C34H50N4O11S/c1-23-30(50-22-36-23)25-7-5-24(6-8-25)18-35-32(43)27-17-26(39)19-38(27)33(44)31(34(2,3)4)37-28(40)20-48-15-13-46-11-9-45-10-12-47-14-16-49-21-29(41)42/h5-8,22,26-27,31,39H,9-21H2,1-4H3,(H,35,43)(H,37,40)(H,41,42)/t26-,27+,31-/m1/s1
InChI 密鑰
WLBIKNHFCNHRMV-FMVCKAMOSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)