主要文件
20211
Supelco
ORBO 34
W,GFF,F separators, O.D. × L 8 mm × 105 mm, pkg of 25 ea
别名:
椰子活性碳管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
47131900
材料
W,GFF,F separators
agency
NIOSH 6013
產品線
ORBO
成份
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
包裝
pkg of 25 ea
製造商/商標名
ORBO 34
技術
active air sampling: suitable
外徑 × 長度
8 mm × 105 mm
基質
activated coconut charcoal
activated coconut charcoal (specially treated)
粒徑
20-40 mesh
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相容性
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)