Merck
933619
Sigma-Aldrich
(S)-N-(1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-2-yl)acetamide
≥95%
别名:
N-[(1S)-1-(Phenylmethyl)-2-(1-piperidinyl)ethyl]acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H24N2O
分子量:
260.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
官能基
amide
phenyl
儲存溫度
−20°C
應用
(S)-N-(3-Methyl-1-(phenylthio)butan-2-yl)acetamide is a ligand developed by Jin-Quan Yu, active in Pd-based enantioselective C-H(sp3) arylation reactions.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)