純化經由
reduction and stabilization
反應適用性
reagent type: catalyst
core: nickel
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標籤範圍
~65 wt. % loading
表面積
~175 m2/g
環保替代類別
SMILES 字串
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI 密鑰
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
應用
镍/二氧化硅-氧化铝是一种可用于多种应用的高效催化剂,例如:
- 塑料废弃物热解生产燃料
- 研究甘油的超临界水重整
- 乙酸的超临界水重整制氢
其他說明
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处,查看更多详情。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
208779-500G | |
208779-100G | 4061838770196 |
208779-5G |