化驗
≥95%
形狀
powder
SMILES 字串
N1=C(O[C@@H]6[C@H]1c7c(cccc7)C6)C5(CC5)C2=N[C@H]3[C@@H](O2)Cc4c3cccc4
InChI
1S/C23H20N2O2/c1-3-7-15-13(5-1)11-17-19(15)24-21(26-17)23(9-10-23)22-25-20-16-8-4-2-6-14(16)12-18(20)27-22/h1-8,17-20H,9-12H2/t17-,18-,19+,20+/m0/s1
InChI 密鑰
QFXUVUBVPPOPQZ-VNTMZGSJSA-N
應用
(3aR,3′aR,8aS,8′a′S)-2,2′-Cyclopropylidenebis[3a,8a-dihydro-8H-Indeno[1,2-d]oxazole] is a bisoxazoline (BOX) ligand for asymmetric catalysis.
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3