主要文件
SYNF580020
Synthware Schlenk tube with high vaccum valve
capacity 20 mL, valve L 0-4 mm, O.D. × L 22 mm × 110 mm
别名:
Synthware F580020, storage tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
clear glass
round bottom
無菌
non-sterile
特點
neck thread Internal
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kemtech F580020
外徑 × 長度
22 mm × 110 mm
容量
20 mL
valve L
0-4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Schlenk Tube, High Vac Valve, 20mL, Valve 0-4mm, 22X110mm
應用
kemetch; synthware; tube; storage tube; schlenk tube
特點和優勢
Organic Chemistry
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)