化驗
≥95.0% (NT)
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
密度
1.035 g/mL at 20 °C
官能基
Boc
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NCCCOCCOCCOCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C15H32N2O5/c1-15(2,3)22-14(18)17-7-5-9-20-11-13-21-12-10-19-8-4-6-16/h4-13,16H2,1-3H3,(H,17,18)
InChI 密鑰
WHHYAYNALHPDGJ-UHFFFAOYSA-N
應用
保护性连接基。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Journal of the American Chemical Society, 122, 2663-2664 (2000)