主要文件
8.14807
Sigma-Aldrich
1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane
for synthesis
别名:
1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H24N2O3
CAS号:
分子量:
220.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
224-207-2
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.001 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
260 °C
效力
3160 mg/kg LD50, oral (Rat)
2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-4.5 % (v/v)
pH值
>12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
146-148 °C/1 hPa
mp
-32 °C
轉變溫度
flash point 139 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H24N2O3/c11-3-1-5-13-7-9-15-10-8-14-6-2-4-12/h1-12H2/p+2
InChI 密鑰
JCEZOHLWDIONSP-UHFFFAOYSA-P
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.008
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
282.2 °F
閃點(°C)
139 °C