Merck
176095
Sigma-Aldrich
2,2′-氧双(乙胺) 二盐酸盐
97%
别名:
2,2′-氧代双(乙胺) 二盐酸盐, 2-氨基乙基醚 二盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O(CH2CH2NH2)2 · 2HCl
CAS号:
分子量:
177.07
Beilstein:
3672341
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
230-234 °C (lit.)
官能基
amine
ether
SMILES 字串
Cl.Cl.NCCOCCN
InChI
1S/C4H12N2O.2ClH/c5-1-3-7-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI 密鑰
KTCUXFVANABSPX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2,2′-Oxybis(ethylamine) dihydrochloride was used in the synthesis of macrocyclic bisimines.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
The preparation of thiophene-based azacryptand Mannich bases.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 6, 717-724 (2002)