Merck
926140
Sigma-Aldrich
(S,S)-Ms-DENEB
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H29ClN2O3RuS
分子量:
574.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.22
形狀
powder
品質等級
反應適用性
reagent type: ligand
官能基
phosphine
應用
(S,S)-Ms-DENEB is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
法律資訊
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)