Merck
717789
Sigma-Aldrich
[((1R,2R)-2-氨基-1,2-二苯乙基)(对甲苯磺酰基)氨基](对伞花烃)四氟硼酸钌(II)
97%
别名:
RuBF4(对伞花烃)([(R,R)-TS_DPEN]
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H35BF4N2O2RuS
分子量:
687.56
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
207-212 °C
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.C[C]1[CH][CH][C]([CH][CH]1)C(C)C.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N([Ru+])[C@@H]([C@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H21N2O2S.C10H14.BF4.Ru/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;2-1(3,4)5;/h2-15,20-21H,22H2,1H3;4-8H,1-3H3;;/q-1;;-1;+2/t20-,21-;;;/m1.../s1
InChI 密鑰
BMEOXNQRLZPIDE-AGEKDOICSA-N
法律資訊
经 Kanata Chemical Technologies Inc. 授权销售,仅供研究之用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)