Merck
256269
Sigma-Aldrich
(S,S)-(-)-氢化苯偶姻
99%, optical purity ee: 99% (GLC)
别名:
(S,S)-(-)-1,2-二苯基-1,2-乙二醇, (S,S)-1,2-二苯基乙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(OH)CH(OH)C6H5
CAS号:
分子量:
214.26
Beilstein:
2330888
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
光學活性
[α]24/D −94°, c = 2.5 in ethanol
光學純度
ee: 99% (GLC)
mp
148-150 °C (lit.)
SMILES 字串
O[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H/t13-,14-/m0/s1
InChI 密鑰
IHPDTPWNFBQHEB-KBPBESRZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
手性试剂。
應用
(S,S)-(-)-氢化安息香还可用于制备(1S,2S,1′S)-及(1S,2S,1′R)-2-(环己-2′-烯氧基)-1,2-二苯乙醇,而这是制备对映纯环己糖醇的一种中间体。 (S,S)-(-)-氢化安息香/Ca络合物可用于催化苯乙酮和新戊醛的直接不对称羟醛反应以形成(R)-3-羟基-4,4-二甲基-1-苯基戊基-1-酮。
C2 对称手性二醇,具有多种用途如手性助剂、结构单元 和手性配体
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Catalytic asymmetric aldol reaction of ketones and aldehydes using chiral calcium alkoxides.
Tetrahedron Letters, 42(28), 4669-4671 (2001)
Synthesis of enantiopure cyclitols from (?)-3-bromocyclohexene mediated by intramolecular oxyselenenylation employing (S, S)-hydrobenzoin and (S)-mandelic acid as chiral sources.
Lee YJ, et al.
Tetrahedron, 61(8), 1987-2001 (2005)
Marshall, J.A. Xie, S.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7230-7230 (1995)
Stolle, A. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3521-3521 (1994)
Pichon, M. Figadere, B.
Tetrahedron Asymmetry, 7, 927-927 (1996)