品質等級
光學活性
[α]22/D -302°, c = 0.5% in chloroform
反應適用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
260-268 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2[C@@H]([C@H]([N@H](CCCc3ccccc3)[Ru]2Cl)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C30H31N2O2S.ClH.Ru/c1-24-19-21-28(22-20-24)35(33,34)32-30(27-17-9-4-10-18-27)29(26-15-7-3-8-16-26)31-23-11-14-25-12-5-2-6-13-25;;/h2-10,12-13,15-22,29-31H,11,14,23H2,1H3;1H;/q-1;;+2/p-1/t29-,30-;;/m1../s1
InChI 密鑰
MDABGVLQRDDWLY-SEILFYAJSA-M
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3