Merck
910414
Sigma-Aldrich
1,10-Decanediol dimethacrylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H30O4
CAS号:
分子量:
310.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
包含
<300 ppm HQ as stabilizer
顏色
colorless
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=C)C(=O)OCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H30O4/c1-15(2)17(19)21-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-22-18(20)16(3)4/h1,3,5-14H2,2,4H3
InChI 密鑰
LRZPQLZONWIQOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
1,10-Decanediol dimethacrylate is a crosslinker with hydrophobic spacer.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.9 °F
閃點(°C)
> 110.5 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)