Merck
436909
Sigma-Aldrich
二脲烷二甲基丙烯酸酯,异构体混合物
contains 225 ppm±25 ppm BHT as inhibitor, ≥97%
别名:
二-HEMA三甲基己基二氨基甲酸酯, 二氨基甲酸酯二甲基丙烯酸酯, 氨基甲酸酯二甲基丙烯酸酯, 甲基丙烯酸酯加合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
R'CH2[C(CH3)(R)CH2]2CH2R', R=H or CH3, R'=NHCO2CH2CH2O2CC(CH3)=CH2
CAS号:
分子量:
470.56
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
≥97%
形狀
liquid
包含
225 ppm±25 ppm BHT as inhibitor
折射率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(CCNC(=O)OCCOC(=O)C(C)=C)CC(C)(C)CNC(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C23H38N2O8/c1-16(2)19(26)30-10-12-32-21(28)24-9-8-18(5)14-23(6,7)15-25-22(29)33-13-11-31-20(27)17(3)4/h18H,1,3,8-15H2,2,4-7H3,(H,24,28)(H,25,29)
InChI 密鑰
UEKHZPDUBLCUHN-UHFFFAOYSA-N
一般說明
二脲烷二甲基丙烯酸酯 (DUDA) 是一种异构体混合物,属于甲基丙烯酸酯单体类。它是一种双官能单体,包含两个甲基丙烯酸酯基团和两个氨基甲酸酯键。它通常在聚合物化学领域用作粘合剂材料、涂料和复合材料中的交联剂或反应性稀释剂。它具有良好的机械和粘合性能,使其适用于各种聚合物应用。
應用
二脲烷二甲基丙烯酸酯可用作:
  • 形状记忆聚合物合成中的单体,用作制备高强度和刚度复合材料的基体材料。这些复合材料表现出优异的形状记忆行为和机械强度,使其适用于骨固定装置。
  • 用于制备义齿生物材料的交联剂,其中含有掺入聚合物基质中用于控制药物运输的抗真菌药物。
  • 用于电化学装置的阴离子交换膜 (AEM) 合成中的交联剂。二脲烷二甲基丙烯酸酯可作为前体用于制备具有改善的发光活性的多功能聚合物。 它也可用于数字光处理(DLP)介导的3D 打印。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
>212.0 °F
閃點(°C)
> 100 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Gaute Floer Johnsen et al.
Journal of dentistry, 56, 84-98 (2016-11-12)
This study aims at evaluating and comparing mechanical, chemical, and cytotoxicological parameters of a commercial brand name composite material against two 'own brand label' (OBL) composites. Parameters included depth of cure, flexural strength, degree of conversion, polymerization shrinkage, filler particle
Saeed Hesaraki et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 109, 110592-110592 (2020-04-02)
Resin-based pit-and-fissure sealants (flowable resin composites) were formulated using bisphenol-A-glycerolatedimethacrylate (Bis-GMA)-triethylene glycol dimethacrylate-(TEGDMA)-diurethanedimethacrylate (UDMA) mixed monomers and multiple fillers, including synthetic strontium fluoride (SrF2) nanoparticles as a fluoride-releasing and antibacterial agent, yttria-stabilized zirconia (YSZ) nanoparticles as an auxiliary filler, and
商品
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.
实验方案
Zirconium bromonorbornanelactone carboxylate triacrylate (PRM30) is a zirconium-containing multifunctional acrylate useful for producing cured, transparent films with high refractive indices.
Global Trade Item Number
货号GTIN
436909-100ML4061832117430
436909-500ML4061832117447