Merck
412090
Sigma-Aldrich
双酚  A 乙氧基化物二丙烯酸酯
average Mn ~512, EO/phenol 2
别名:
乙氧基化双酚A双丙烯酸酯, 双酚A聚乙二醇二醚二丙烯酸酯, 双酚A聚氧乙烯醚二丙烯酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nC6H4-4-]2C(CH3)2
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
viscous liquid
分子量
average Mn ~512
包含
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
成份
EO/phenol, 2
折射率
n20/D 1.534
密度
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
OCCO.OC(=O)C=C.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)