Merck
909653
Sigma-Aldrich
用于质谱的稳定同位素标记氨基酸混合物
pkg of 25 nmol (lyophilized powder)
别名:
氨基酸混合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.12
形狀
powder
品質等級
包裝
pkg of 25 nmol (lyophilized powder)
技術
mass spectrometry (MS): suitable
儲存溫度
−20°C
一般說明
每个试管包含每种氨基酸约25纳摩尔的冻干混合物。有关准确数量,请参阅特定批次的检验报告。
L-丙氨酸-13C3,15N
L-精氨酸-13C6,15N4 盐酸盐
L-天冬酰胺-15N2
L-天冬氨酸-13C4,15N
DL-胱氨酸-3,3,3′,3′-d4
L-谷氨酸-13C5,15N
L-谷氨酰胺-15N2
甘氨酸-13C2,15N
L-组氨酸-15N3
L-异亮氨酸-13C6,15N
L-亮氨酸-13C6,15N
L-赖氨酸-13C6,15N2 盐酸盐
L-蛋氨酸-15N
L-苯基丙氨酸-13C9,15N
L-脯氨酸-13C5,15N
L-丝氨酸-13C3,15N
L-苏氨酸-13C4,15N
L-色氨酸-15N2
L-酪氨酸-13C9,15N
L-缬氨酸-13C5,15N
應用
用作样品中氨基酸测定的质谱标准品。
推荐用途请参考随附方案。
有关前体和产物离子的信息,请参见附件。
产品的设计旨在最大程度地减少样品代谢物和SIL氨基酸之间的潜在信号重叠。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1