Merck
90827
Sigma-Aldrich
三丁基膦
≥93.5% (Tri-N-butylphosphine, GC)
别名:
P(n-Bu)3, TBP
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)3]3P
CAS号:
分子量:
202.32
Beilstein:
1738261
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352128
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
9 (vs air)
品質等級
化驗
≥93.5% (Tri-N-butylphosphine, GC)
≥97% (Tri-N-butylphospine + isomers)
形狀
liquid
自燃溫度
392 °F
反應適用性
reaction type: Acetylations
reagent type: ligand
折射率
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.463
bp
150 °C/50 mmHg (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI 密鑰
TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三丁基膦(TBP)是一种潜在的亲核试剂。它在有机溶剂中是一种弱碱。它是酰化反应的重要催化剂。它是各种环氧化物和氮丙啶开环反应的有效促进剂。TBP与1,1′-(偶氮二羰基)二哌啶(ADDP)偶联,构成Mitsunobu试剂。这种活性膦可用于应变内酯的形成。
應用
三丁基膦被用于制备银纳米颗粒(AgNP),它采用含有Pt(II)中心的有机金属双官能硫醇进行官能化。
它可用于以下过程:
  • 作为烷基二硫化物和芳族二硫化物的还原剂。
  • 作为合成2-取代的1,3-苯并硒唑的催化剂。
  • 作为环氧化物和氮丙啶与亲核试剂的开环反应的促进剂。
  • 作为通过6-溴-6-取代青霉酯的高非对映选择性还原反应来制备6-取代青霉酸酯的试剂。
  • 作为醇的酰化反应的催化剂。
  • 作为制备轮烷的催化剂,方法是使用3,5-二甲基苯甲酸酐使相应的假轮烷发生酰化反应。
  • 作为催化剂,通过将乙硫醇加成到各种炔基酮中而制备乙烯基硫醚。
  • 作为非亲核含N化合物与Michael受体的共轭加成反应的促进剂。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
242.6 °F - closed cup
閃點(°C)
117 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Tributylphosphine, excellent organocatalyst for conjugate additions of non-nucleophilic N-containing compounds.
Gimbert C, et al.
Tetrahedron, 63(34), 8305-8310 (2007)
Tributylphosphine-catalyzed reaction of ethanethiol with alkynyl ketones.
Zhao S, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 22(4), 397-400 (2011)
N. Rehnberg, G. Magnusson
The Journal of Organic Chemistry, 55, 5467-5467 (1990)
A.B. Smith III et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 2567-2567 (1992)
Synthesis of 2-Substituted 1, 3-Benzoselenazoles from Carboxylic Acids Promoted by Tributylphosphine.
Schwartz Radatz C, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 31, 6945-6952 (2014)