Merck
90802
Sigma-Aldrich
三丁基甲基溴化铵
≥98.0%
别名:
甲基三丁基溴化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2)3N(Br)CH3
CAS号:
分子量:
280.29
Beilstein:
3704268
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0%
形狀
crystals
溶解度
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES 字串
[Br-].CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.BrH/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
DHAWHVVWUNNONG-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)