Merck
904856
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3 boronic acid pinacol ester
≥99 atom % 13C, ≥98% D, ≥97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC6D3H12BO2
分子量:
146.01
分類程式碼代碼:
12352108
同位素純度
≥99 atom % 13C
≥98% D
化驗
≥97% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+4
SMILES 字串
CC1(C)C(C)(C)OB([13C]([2H])([2H])[2H])O1
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)