Merck
903469
Sigma-Aldrich
Androsterone-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
别名:
3-Hydroxy-2,2,4,4-androstan-d4-17-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19D4H26O2
CAS号:
分子量:
294.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.24
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+4
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@](CC1)(C(CC2)=O)C2C(CC3)C1[C@]4(C)[C@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C4
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14?,15?,16?,18-,19-/m0/s1/i7D2,11D2
InChI 密鑰
QGXBDMJGAMFCBF-KAPMPOEWSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
903469-1MG