Merck
747505
Sigma-Aldrich
5α-Cholestane-2,2,4,4-d4
98 atom % D, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27D4H44
分子量:
376.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+4
SMILES 字串
C[C@@]12[C@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])C([2H])([2H])CC([2H])([2H])C1
InChI
1S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25H,6-18H2,1-5H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i7D2,11D2
InChI 密鑰
XIIAYQZJNBULGD-ZMFVDLGJSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)