Merck
901564
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-1-13C-L-aspartic acid
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC5H9NO5
分子量:
176.13
分類程式碼代碼:
12352106
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥97% (CP)
形狀
solid
技術
protein expression: suitable
應用
peptide synthesis
質量偏移
M+1
SMILES 字串
OC(C[C@H](N[13C](C)=O)C(O)=O)=O
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)