Merck
W401755
Sigma-Aldrich
Bacon dithiazine
solution in EtOH
别名:
2,4,6-Tris(2-methylpropyl)-1,3,5-dithiazinane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H31NS2
CAS号:
分子量:
289.54
FEMA號碼:
4017
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
15.113
NACRES:
NA.21
感官的:
bacon; meaty; smoky
等級:
Kosher
生物源:
synthetic
食物過敏原:
no known allergens
生物源
synthetic
品質等級
等級
Kosher
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
bacon; meaty; smoky
InChI
1S/C15H31NS2/c1-10(2)7-13-16-14(8-11(3)4)18-15(17-13)9-12(5)6/h10-16H,7-9H2,1-6H3
InChI 密鑰
RQGPQWUKHADVPF-UHFFFAOYSA-N
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)