Merck
900917
Sigma-Aldrich
N -叠氮乙酰基甘露糖胺-四酰基化
95%
别名:
Ac4ManNAz
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H22N4O10
分子量:
430.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
powder or crystals
反應適用性
reaction type: click chemistry
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[N+](=[N-])=NCC(=O)N[C@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](OC1OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
InChI
1S/C16H22N4O10/c1-7(21)26-6-11-14(27-8(2)22)15(28-9(3)23)13(16(30-11)29-10(4)24)19-12(25)5-18-20-17/h11,13-16H,5-6H2,1-4H3,(H,19,25)/t11-,13+,14-,15-,16?/m1/s1
InChI 密鑰
HGMISDAXLUIXKM-LIADDWGISA-N
應用
N -叠氮乙酰基甘露糖胺-四酰基化 (Ac 4 ManNAz) 是一种含叠氮的代谢糖蛋白标记试剂,可掺入唾液酸生物合成途径。叠氮化物修饰的蛋白质可以通过与炔烃反应检测到。例如,可以使用荧光探针或生物素标记炔烃。乙酰基增加了细胞的通透性,使得非天然的糖很容易通过细胞膜。一旦单糖进入细胞,羧酸酯酶就会除去乙酰基。
四酰化 N -叠氮乙酰基甘露糖胺通常用于生物结合物化学中的点击化学应用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Bioorthogonal Click Chemistry?Based Synthetic Cell Glue.
Koo H , et al.
Small, 11(48), 6458-6466 (2015)
Coupling of Immunostimulants to Live Cells through Metabolic Glycoengineering and Bioorthogonal Click Chemistry.
Mongis A, et al.
Bioconjugate Chemistry, 28(4), 1151-1165 (2017)
Carbohydrate?neuroactive hybrid strategy for metabolic glycan engineering of the central nervous system in vivo.
Shajahan A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(2), 693-700 (2017)
Rapid Cu-free click chemistry with readily synthesized biarylazacyclooctynones.
Jewett J C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(11), 3688-3690 (2010)