Merck
900849
Sigma-Aldrich
蔗糖-(果糖-1-13C)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC11H22O11
分子量:
343.29
分類程式碼代碼:
12352201
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥99% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+1
SMILES 字串
O[13CH2][C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)(CO)O1
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 6
1 of 6