Merck
809713
Sigma-Aldrich
Sodium taurolithocholate-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
别名:
Taurolithocholic-2,2,4,4-d4 acid sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26D4H40NaNO5S
分子量:
509.71
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+4
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C1([2H])[C@@H](O)C([2H])([2H])C(CCC2C3C[C@@H](C)C4C2CC[C@H]4[C@@H](CCC(NCCS([O-])(=O)=O)=O)C)[C@]3(C)C1.[Na+]
InChI
1S/C26H45NO5S.Na/c1-16(4-9-24(29)27-12-13-33(30,31)32)20-7-8-22-21-6-5-18-15-19(28)10-11-26(18,3)23(21)14-17(2)25(20)22;/h16-23,25,28H,4-15H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31,32);/q;+1/p-1/t16-,17-,18?,19-,20?,21?,22?,23?,25?,26+;/m1./s1/i10D2,15D2;
InChI 密鑰
DILZGTVKJIYJMX-LQVGGFRXSA-M
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
R296651-1EA
809713-10MG4061833244135