Merck
809667
Sigma-Aldrich
Chenodeoxycholic-2,2,3,4,4,6,6,7,8-d9 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24D9H31O4
分子量:
401.63
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+9
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C1([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])C(C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)C2([2H])C3CC[C@@]4(C)C2CC[C@@H]4[C@H](C)CCC(O)=O)[C@]3(C)C1
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15?,16-,17-,18?,19?,20-,22?,23+,24-/m1/s1/i8D2,12D2,13D2,16D,20D,22D
InChI 密鑰
RUDATBOHQWOJDD-CJJOGGQHSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)