Merck
614106
Sigma-Aldrich
胆酸-2,2,3,4,4-d5
98 atom % D, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24D5H35O5
CAS号:
分子量:
413.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
200-201 °C (lit.)
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H][C@@]1(O)C([2H])([2H])C[C@@]2(C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCC(O)=O)C)([H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,10D2,15D
InChI 密鑰
BHQCQFFYRZLCQQ-VRLVFLRJSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Daniela Gabbia et al.
Nutrients, 11(7) (2019-07-18)
Since nutrition might have a significant impact on liver function, we analyzed the early effect of Western-type diet on hepatic tissue and lipid and drug metabolism in Wistar-Kyoto rats (n = 8); eight rats fed with a standard diet were