Merck
605735
Sigma-Aldrich
亚油酸-13C18
99 atom % 13C, 97% (CP)
别名:
9-cis,12-cis-亚油酸-13C18, cis-9,cis-12-十八碳二烯酸-13C18, 13C标记亚油酸, 13C标记特尔法酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3(13CH2)413CH=13CH13CH213CH=13CH(13CH2)713CO2H
分子量:
298.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
bp
229-230 °C/16 mmHg
mp
-5 °C
密度
0.957 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+18
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
InChI 密鑰
OYHQOLUKZRVURQ-AZEGGMGZSA-N
應用
本品可用作分析标准品。
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)