主要文件
807729
Sigma-Aldrich
铝掺杂氧化锌纳米颗粒油墨
2.5 wt. %, viscosity 2.5 cP, work function -4.3eV
别名:
AZO墨水, Avantama N-20X, Nanograde N-20X, 铝掺杂ZnO分散体, 铝掺杂氧化锌墨水, 铝掺杂氧化锌悬浮液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
dispersion
濃度
2.5 wt. % (crystalline Al doped ZnO (3.15 mol% Al) in 2-propanol)
工作函數
-4.1--4.5 eV
粒徑
8-16 nm
黏度
1.9-3.1 cP
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
掺铝的氧化锌纳米颗粒油墨用于旋涂和刮刀,在印刷电子学中用作电子传输层。掺铝的氧化锌纳米颗粒油墨普遍适用于正常和倒置结构,其性能与蒸发的钙相当。
準備報告
  • 存储: 在室温下避光保存。
  • 在使用前:摇晃、用音速喇叭超声并(可选)通过0.45μm PTFE 滤器进行过滤。
  • 处理后:在 80°C-120°C下对沉积的掺铝ZnO薄膜进行退火。
法律資訊
Avantama Ltd.产品。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
53.6 °F
閃點(°C)
12 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.
Recent progress in the area of solution-processed functional materials has led to the development of a variety of thin-film optoelectronic devices with significant promise in the industrial and consumer electronics fields.
Global Trade Item Number
货号GTIN
807729-10ML4061832991191
807729-50ML4061835531837