主要文件
901065
Sigma-Aldrich
喷墨打印用掺铝氧化锌墨水
别名:
Helios油墨 H-DZ01015 半导体油墨, 偶氮分散, 偶氮油墨, 铝掺杂氧化锌油墨
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ZnO
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
描述
Conductivity: 10-3-10-4 S/cm
Work function: 3.6 ± 0.1 eV
品質等級
形狀
liquid (dispersion)
薄層電阻
10-20 Ω/sq (in combination with silver nanowires)
顏色
light yellow
表面張力
25 mN/m±5 mN/m
黏度
10 mPa.s±3 mPa.s(20 °C)
容量
≥0.9 % loading (Nanoparticles loading)
一般說明
  • 用于印刷电子产品的Helios油墨H-DZ01015半导电油墨特别适合于OPV和PV。
  • 这种墨水在按需滴(DOD)喷墨打印机上具有出色的性能。
  • 使用Helios的H-DZ01015半导体油墨可以降低TCE的粗糙度,从而大大改善器件性能,并且不会对导电性和透明度产生负面影响。设备的使用寿命也增加。
  • 使用Helios的墨水H-DZ01015可为ETL层提供高性能。此外,与标准ETL相比,即使厚度更大,PCE也不会保留。
特點和優勢
产品优势:
  • 在大气条件(温度和压力)下容易沉积。
  • 光学性能良好(可见光透过率 >90%)。
  • 非 CMR 油墨。
  • 与 ITO 层和 Ag NWs 层兼容。
  • 与大多数柔性基材兼容。
  • 干燥温度较低,使得可以在柔性基材上进行印刷。
準備報告
典型处理指南:
  • 可以在超声波浴中均质化5分钟,以去除任何聚集体。
  • 在 0.45μm PTFE 针头式过滤器上过滤,以避免任何喷嘴堵塞。
  • 干燥条件:烘箱、IR 烘箱、真空烘箱。
  • 清洗液:乙醇/丙酮。
法律資訊
Genes‘ Ink 的产品。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
111.2 °F - closed cup
閃點(°C)
44 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.