等級
anhydrous
reagent grade
品質等級
產品線
Redi-Dri™
化驗
97%
形狀
crystals
mp
119-121 °C (lit.)
密度
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
InChI 密鑰
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
甲酸铵是甲酸的铵盐。对于二级胺和苯胺,甲酸铵是相对有效的N-甲酰化试剂。
應用
甲酸铵可用于制作质子导体CMC-AFT(羧甲基纤维素-甲酸铵)生物聚合物电解质体系。
法律資訊
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1