Merck
797650
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-d5-ethan-1,1,2,2-d4-ol
98 atom % D, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6D5CD2CD2OH
分子量:
131.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+9
SMILES 字串
OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2,7D2
InChI 密鑰
WRMNZCZEMHIOCP-NVLGFDPUSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)