Merck
715638
Sigma-Aldrich
1,2-二肉豆蔻酰-d54-sn-甘油-3-磷酰(胆碱-d13)
98 atom % D, 97% (CP)
别名:
1,2-二(十四酰基)-d54-sn-甘油-3-磷酰(胆碱-d13), 1,2-二肉豆蔻酰-d54-3-sn-磷脂酰(胆碱-d13)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36D67H5NO8P
分子量:
745.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
solid
分子量
744.00 by atom % calculation
質量偏移
M+67
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H]
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m1/s1/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2,24D2,25D2,26D2,27D2,28D2,29D2,30D2,31D2
InChI 密鑰
CITHEXJVPOWHKC-XPIYRYOSSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3