Merck
795674
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyl)pyridin-2-yl trifluoromethanesulfonate
95%
别名:
Garg 2,3-pyridyne precursor
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12F3NO3SSi
分子量:
299.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n/D 1.454
密度
1.266 at 25 °C
官能基
fluoro
triflate
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Si](C)(C)(C)c1c(nccc1)O[S](=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H12F3NO3SSi/c1-18(2,3)7-5-4-6-13-8(7)16-17(14,15)9(10,11)12/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
SXIBFUWSBRRXRJ-UHFFFAOYSA-N
應用
Pyridyne precursor can be activated under mild fluoride conditions; which are highly reactive with dienes and other dipolariphiles (e.g. azides) to provide cycloaddition products containing an indole motif.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)