Merck
768618
Sigma-Aldrich
聚乙撑二氧噻吩-聚 苯乙烯磺酸盐
dry re-dispersible pellets
别名:
Orgacon DRY, PEDOT:PSS, 聚(2,3-二氢噻吩并-1,4-二恶英)-聚(苯乙烯磺酸盐)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
dry re-dispersible pellets
電阻
200-450 Ω/sq
mp
>300 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚(3,4-乙烯二氧噻吩)-聚(苯乙烯磺酸酯)(PEDOT:PSS)是一种导电聚合物(CP) ,通过3,4-乙烯二氧噻吩在聚苯乙烯磺酸酯(PSS)溶液中电聚合而成。PEDOT掺杂阳离子和带阴离子的PSS。它是一种低成本导电聚合物,生产为特定外观的产品(如可分散颗粒)。以下特性使PEDOT:PSS成为可用的有机电子聚合物:
  • 良好的光学特性
  • 高电导率
  • 纳米材料功能化
  • 高热稳定性
  • 易于加工
聚(苯乙烯磺酸)阴离子掺杂聚(3,4-乙烯二氧噻吩)等导电聚合物 (PEDOT/PSS) 在各种有机光电器件中得到了广泛的应用。 PEDOT:PSS 是阳离子聚噻吩衍生物的混合物,掺杂有聚阴离子。这类聚合物的高导电性和良好的抗氧化性使其适用于电磁屏蔽和噪声抑制。因此,人们发现聚合物薄膜在整个可见光谱中具有高透明度,甚至进入近 IR 和近 UV 区域,在 900-2,000 nm 处几乎 100% 吸收。400-800 nm 处无最大吸收。研究了小电场和小磁场对聚合物的影响。
應用
Orgacon DRY 特别适用于含有 UV 固化单体(适用于少量水)的水敏配方和预聚物配方。
Orgacon 干颗粒可重新分散在有机溶剂(如乙醇)中。由此产生的分散可以用于针对不同的应用的涂料或油墨配方。
允许在极性有机溶剂中保留 PEDOT/PSS 关键属性;如乙醇;表面电阻:200 ~ 450 欧姆/平方;视觉透光率:~85%
PEDOT:PSS可用作导电材料,具有高载流子迁移率。它广泛应用于能源类应用,例如有机印刷电子、织物电子、电化学存储和超级电容以及锂离子电池。
从900nm到2000nm几乎100%吸收。从400nm到800nm无最大吸收。 导电聚合物混合。
物理性質
  • 活性化学品 PEDOT/PSS
  • 外观蓝灰色颗粒
  • 50%RH 下含水量最大值为 15%;22°C
  • 储存条件下有效期为 24 个月
準備報告
当使用 S300 EtOH 旋涂时(含有小于 3.5% 重量的H2O)作为溶剂;按照 ASTM D 1003(不包括基材)的视觉透光率 (VLT) 为 85%;表面电阻为 450 欧姆/平方。
法律資訊
Agfa-Gevaert N.V. 产品
Orgacon is a trademark of Agfa-Gevaert N.V.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Three dimensional cellular architecture of sulfur doped graphene: self-standing electrode for flexible supercapacitors, lithium ion and sodium ion batteries.
Islam MM, et al.
Journal of Material Chemistry A, 5(11), 5290-5302 (2017)
Wet-spinning of PEDOT: PSS/functionalized-SWNTs composite: a facile route toward production of strong and highly conducting multifunctional fibers.
Jalili R, et al.
Scientific reports, 3(18), 3438-3438 (2013)
Synthesis and optimization of PEDOT: PSS based ink for printing nanoarrays using Dip-Pen Nanolithography.
Wagner M, et al.
Synthetic Metals, 181(18), 64-71 (2013)
Exploiting high quality PEDOT: PSS-SWNT composite formulations for wet-spinning multifunctional fibers.
Jalili R, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(48), 25174-25182 (2012)
Foldable Textile Electronic Devices Using All-Organic Conductive Fibers.
Miura H, et al.
Advanced Engineering Materials, 16(5), 550-555 (2014)
商品
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
查看所有结果