Merck
767727
Sigma-Aldrich
氯(5-甲氧基-2-{1-[(4-甲氧基苯基)亚氨基-N]乙基}苯基-C)(1,2,3,4,5-五甲基环戊二烯基)合铱(III)
greener alternative
97%
别名:
氯[5-甲氧基-2-[1-[(4-甲氧基苯基)亚氨基-N]乙基}苯基- C][(1,2,3,4,5-η;)-1,2,3,4,5-五甲基-2,4-环戊二烯-1-基]合铱
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H31ClIrNO2
分子量:
617.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
core: iridium
reagent type: catalyst
環保替代產品特色
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
雜質
~1% Dichloromethane
mp
200-239 °C
環保替代類別
SMILES 字串
[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.COc2ccc(cc2)\N=C(/C)c3ccc(OC)cc3[Ir]Cl
InChI
1S/C16H16NO2.C5H5.ClH.Ir/c1-12(13-4-8-15(18-2)9-5-13)17-14-6-10-16(19-3)11-7-14;1-2-4-5-3-1;;/h4,6-11H,1-3H3;1-5H;1H;/q;;;+1/p-1/b17-12+;;;
InChI 密鑰
JZDNDPJBPBFFCT-DPSBJRLESA-M
一般說明
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了催化效率。点击此处以获取更多信息。
應用
通过转移氢化还原胺化的催化剂
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
A versatile catalyst for reductive amination by transfer hydrogenation.
Chao Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(41), 7548-7552 (2010-11-03)