Merck
685046
Sigma-Aldrich
1,5-环辛二烯(六氟乙酰丙酮)铱(I)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ir(C8H12)(C5HF6O2)
CAS号:
分子量:
507.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
crystals
品質等級
反應適用性
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
101-110 °C
SMILES 字串
C1CC=CCCC=C1.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ir])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H12.C5H2F6O2.Ir/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1-2,7-8H,3-6H2;1,12H;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;2-1-;
InChI 密鑰
OKTLBVPUXQRXFV-OJKFPHAYSA-M
應用
  • Catalyst for deuteration of aromatics, nitrogen heterocycles, anilines and other compounds
进行氘标记时的有用催化剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Garman, R.N. et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 48, 75-75 (2005)