Merck
357537
Sigma-Aldrich
二氯(五甲基环戊二烯基)合铱(III)二聚体
greener alternative
96%
别名:
di-μ-chlorodichlorobis[(1,2,3,4,5-η)-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]di-iridium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H30Cl4Ir2
CAS号:
分子量:
796.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
反應適用性
core: iridium
reagent type: catalyst
環保替代產品特色
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環保替代類別
SMILES 字串
Cl[Ir]Cl.Cl[Ir]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Ir/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI 密鑰
JDOHSXHCQARCAW-UHFFFAOYSA-J
一般說明
二氯(五甲基环戊二烯基)合铱(III)二聚体被用于交叉偶联和二聚反应的催化剂。
我们竭诚为您带来符合一项或多项绿色化学12项原则要求的绿色替代产品。该产品为增强型,提高了催化效率。点击此处以获取更多信息。
應用
胺和醇借氢合成绿色胺的催化剂。使用氢气进行绿色还原胺化的合作金属-Bronsted酸催化剂的前体。
金属-Brønsted 酸协同催化不对称还原胺化反应
开发 GSK 的试剂指南 – 将可持续性嵌入试剂选择
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)