Merck
765813
Sigma-Aldrich
4,4-Difluorocyclohexanemethanol
97%
别名:
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol, 4,4-Difluorocyclohexane-1-methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H12F2O
分子量:
150.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.431
bp
207-213 °C/760 mmHg
密度
1.154 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES 字串
OCC1CCC(F)(F)CC1
InChI
1S/C7H12F2O/c8-7(9)3-1-6(5-10)2-4-7/h6,10H,1-5H2
InChI 密鑰
XJZNZSLOHZLFQP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
213.8 °F
閃點(°C)
101 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)