Merck
197718
Sigma-Aldrich
3-甲基-2-环己烯-1-醇
96%
别名:
(±)-3-羟基-1-甲基环己烯, 1-甲基-1-环己烯-3-醇, 1-甲基-3-羟基环己基-1-烯, 3-甲基-2-环己烯-1-醇, 3-甲基-2-环己烯醇, 3-羟基-1-甲基环己烯, (±)-3-甲基-2-环己烯-1-醇, (±)-Seudenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H8OH
CAS号:
分子量:
112.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
折射率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
56 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
CC1=CC(O)CCC1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h5,7-8H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
XNDZQQSKSQTQQD-UHFFFAOYSA-N
應用
3-甲基-2-环己烯-1-醇用于合成 19-nor-1α25-二羟维生素D(3)衍生物 。它也被用于道格拉斯冷杉甲虫的性信息素的。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
161.6 °F - closed cup
閃點(°C)
72 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
X Zhou et al.
Journal of medicinal chemistry, 42(18), 3539-3556 (1999-09-10)
The synthesis of four CD-ring-modified 19-nor-1alpha, 25-dihydroxyvitamin D(3) derivatives lacking C15, referred to as 6C analogues, and diastereomeric at C17 and C20 is described. The synthesis involves an Ireland-Claisen rearrangement of a 3-methyl-substituted ester of (1R)-3-methyl-2-cyclohexen-1-ol as the key step
Aldrichimica Acta, 16, 41-41 (1983)